Mangan(II)sulfat

Lieferant: Hach
Achtung

Synonyme: Mangansulfat

107166
HACH107166EA 28 EUR
HACH107166
Mangan(II)sulfat
Mangan(II)sulfat
Formel: MnO₄S
Schmelzpunkt: 700…720 °C
Dichte: 3,25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003464
CAS-Nummer: 7785-87-7
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05782

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR