Silikonöl
Lieferant: Hach
Synonyme: Polyphenyl-methylsiloxane
126936
HACH126936EA 20 EUR
HACH126936
Silikonöl
Silikonöl
Multiple uses, including preparation of turbidity sample cells.
Dichte: 0.9…1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132673
CAS-Nummer: 68083-14-7