Testsatz mit visuellem Farbvergleich, Reinigungsmittel
Lieferant: Hach
143203
HACH143203EA 669 EUR
HACH143203
Testsatz mit visuellem Farbvergleich, Reinigungsmittel
Umwelt-Prüfkits
Ein einfach zu verwendendes und kostengünstiges Testsystem mit Farbscheibe zum Nachweis von Reinigungsmitteln in Oberflächen- oder Grundwasserproben als Anzeichen einer Verschmutzung durch Industrie oder Haushalte. In natürlichen Gewässern verursachen anionische LAS- und ABS-Reinigungsmittel übermäßige Schaumbildung, fördern das Wachstum von Krankheitskeimen und schädigen und töten Wasserorganismen. Mit diesem tragbaren Testsatz können Ergebnisse rasch erzielt werden.
Lieferumfang: Der Satz umfasst vier Reagenzien, eine Hülse, zwei Teströhrchen, einen Gummi-Saugball, zwei Glasröhrchen, Glaswolle, eine Pasteurpipette, zwei Stopfen, eine Farbvergleichsbox (Komparator), eine Farbscheibe, Anweisungen und einen Tragekoffer.