Gallussäure Monohydrat-Lösung in Ethylenglykol für die Leitfähigkeitsmessung

Lieferant: Hach
Gefahr

Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat

1442326
HACH1442326EA 27.4 EUR
HACH1442326
Gallussäure Monohydrat-Lösung in Ethylenglykol für die Leitfähigkeitsmessung
Gallussäure Monohydrat

Gallic acid solution for conductivity testing. Used to neutralise hydroxide ion interference.

Formel: C₇H₆O₅·1H₂O
Molecular Weight: 188,14 g/mol
MDL: MFCD00149098
CAS-Nummer: 5995-86-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR