Citronensäure
Lieferant: Hach
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure
1454828
HACH1454828EA 311 EUR
HACH1454828
Citronensäure
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Molecular Weight: 192,13 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149…151 °C
Dichte: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM