Kaliumiodid 20% in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Synonyme: Iodkalium
1456842
HACH1456842EA 58.8 EUR
HACH1456842
Kaliumiodid 20% in wässriger Lösung
Kaliumiodid
Formel: Kl
Molecular Weight: 166 g/mol
Siedepunkt: 1330
Schmelzpunkt: 686
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727