Eisen- und Mangan-Testsatz, Farbscheibe, IR-20
Lieferant: Hach
146300
HACH146300EA 405 EUR
HACH146300
Eisen- und Mangan-Testsatz, Farbscheibe, IR-20
Umwelt-Prüfkits
Testsatz eignet sich zum Nachweis von Eisen und Mangan bei gefärbter Wäsche.
  • Einfache und schnelle Farbvergleichsmethode
  • Tragbarer Testsatz für Messungen vor Ort
Lieferumfang: Satz umfasst drei Reagenzien, Flaschen, Bürste für Probenröhrchen, Farbscheiben, Farbvergleichsbox, Sehadapter, Anweisungen und Tragekoffer.