Magnesiumchlorid 510 g/l in wässriger Lösung

Lieferant: Hach

1476253
HACH1476253EA 83.9 EUR
HACH1476253
Magnesiumchlorid 510 g/l in wässriger Lösung
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR