ortho-Phosphorsäure 10%
Lieferant: Hach
Achtung
Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
1476932
HACH1476932EA 31.1 EUR
HACH1476932
ortho-Phosphorsäure 10%
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 21
Dichte: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344