Methylorange 0,5 g/L in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Synonyme: Goldorange, Helianthin, Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat, Orange III, 4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure Natriumsalz, (4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz
14849
HACH14849EA 28.4 EUR
HACH14849
Methylorange 0,5 g/L in wässriger Lösung
Methylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Molecular Weight: 327.34 g/mol
Siedepunkt: 90
Flammpunkt: 38
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Merck Index: 13,06127