Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)-Lösung Indikator, für die CSB-Bestimmung
Lieferant: Hach
Synonyme: Tris(1,10-phenanthrolin-N1,N10)eisensulfat
181233
HACH181233EA 23.4 EUR
HACH181233
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)-Lösung Indikator, für die CSB-Bestimmung
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Oxidation-reduction indicator solution used in determination of COD by ferrous titration.
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Molecular Weight: 692,54 g/mol
MDL: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4