Testsätze, Cyanursäure
Lieferant: Hach
185102
HACH185102EA 156 EUR
HACH185102
Testsätze, Cyanursäure
Umwelt-Prüfkits
Cyanursäure wird in Schwimmbecken zur Stabilisierung von Chlor verwendet. Mit dem Testsatz für Cyanursäure wird die Cyanursäure-Konzentration anhand der Trübung gemessen, die nach Hinzufügen des Reagenzmittels zu beobachten ist.
Lieferumfang: Reagenz, Clipper, Messzylinder mit Graduierung, Probennehmer mit Kappe, Teststreifen, Anweisungen und Tragekoffer.