Phenolphthalein 0,1% in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Synonyme:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon
189736
HACH189736EA
16.1
EUR
HACH189736
Phenolphthalein 0,1% in wässriger Lösung
Phenolphthalein
Formel:
C₂₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 318.33 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005913 CAS-Nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 Merck Index: 14,07243 |