Eisen(III)chlorid-Lösung in Schwefelsäure
Lieferant: Hach
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisentrichlorid
204253
HACH204253EA
41
EUR
HACH204253
Eisen(III)chlorid-Lösung in Schwefelsäure
Eisen(III)chlorid
Ferric Chloride-Sulfuric Acid Solution for determination of volatile acids by the esterification method.
Formel:
FeCl₃ Molecular Weight: 162,21 g/mol |
MDL:
MFCD00011005 CAS-Nummer: 7705-08-0 UN: 3264 ADR: 8,III |