Formaldehyd 36 - 38% aqueous solution
Lieferant: Hach
Gefahr
Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
205932
HACH205932EA 16.5 EUR
HACH205932
Formaldehyd 36 - 38% aqueous solution
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Schmelzpunkt: -92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04259