1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) -Lösung 0,1% Indikator
Lieferant: Hach
|
Gefahr
|
Synonyme:
PAN
2122432
2122426
2122449
HACH2122432EA
39.3
EUR
HACH2122432
HACH2122426
HACH2122449
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) -Lösung 0,1% Indikator
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
For determination of low level manganese by the PAN method.
Formel:
C₁₅H₁₁N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004071 CAS-Nummer: 85-85-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Method | 8149 |
Method Name | PAN |
Parameter | Manganese |
Platform | Solution |
Range | 0.006 - 0.700 mg/L Mn |