Methylviolett 1 g/l in wässriger Lösung Indikator
Lieferant: Hach
Achtung
Synonyme: Fleisher's Indicator Solution
2193432
HACH2193432EA 23.7 EUR
HACH2193432
Methylviolett 1 g/l in wässriger Lösung Indikator
Methylviolett
Formel: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Molecular Weight: 1391,41 g/mol
MDL: MFCD00070843
CAS-Nummer: 1340-02-9
EINECS: 207-776-1