Brom

Lieferant: Hach
Gefahr

221120
HACH221120EA 20.4 EUR
HACH221120
Brom
Bromine
Formel: Br₂
Siedepunkt: 58,7 °C (1013 hPa)
Dichte: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010896
CAS-Nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR