Multiparameter-Testsatz
Lieferant: Hach
223002
HACH223002EA
512
EUR
HACH223002
Multiparameter-Testsatz
Umwelt-Prüfkits
Dieses Multi-Test-Set enthält beliebte Wasserbehandlungstests, welche zur Bestimmung von Chlor (0–3,4 mg/L), Wasserhärte (1–20 gpg), Eisen (0–4 mg/L) und des pH-Werts in Wasserproben verwendet werden.
- Einschließlich häufig gemessener Wasserqualitäts-Parameter
- Nutzung einfacher, kostengünstiger Methoden
Härtetestung: gpg = grains per gallon
Lieferumfang: Umfasst sechs Reagenzien, Flaschen, Farbscheiben, Farbvergleichsbox, Betrachtungsröhrchen, Messrohr, Anweisungen und einen Tragekoffer.