Salzsäure 0.02 mol/l (0.02 N)
Lieferant: Hach
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
2330353
HACH2330353EA 25.8 EUR
HACH2330353
Salzsäure 0.02 mol/l (0.02 N)
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III