Silbernitrat 1.88 mol/l (1.88 N) aqueous solution

Lieferant: Hach
Gefahr

Synonyme: Höllenstein

2349432
HACH2349432EA 131 EUR
HACH2349432
Silbernitrat 1.88 mol/l (1.88 N) aqueous solution
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR