Molybdat-Testsatz, MO-LR
Lieferant: Hach
2359300
HACH2359300EA 291 EUR
HACH2359300
Molybdat-Testsatz, MO-LR
Umwelt-Prüfkits
Molybdate werden zur Korrosionshemmung in industriellen Wassersystemen und Nutzwassersystemen verwendet. Die Reagenzien im Set reagieren mit Molybdat und erzeugen eine blaue Farbe, die mit der Farbscheibe gemessen wird.
  • Einfach zu bedienende Farbscheibe
  • Tragbarer Testsatz für Messungen vor Ort
  • Überwacht die Konzentration von Molybdat-Korrosionshemmern
Lieferumfang: Das Set umfasst zwei Reagenzien, eine Farbvergleichsbox, eine Farbscheibe, zwei Stopfen, Anweisungen und einen Tragekoffer.