Natriumthiosulfat 0.0113 mol/l (0.0113 N) aqueous solution
Lieferant: Hach
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
2409032
HACH2409032EA 24.8 EUR
HACH2409032
Natriumthiosulfat 0.0113 mol/l (0.0113 N) aqueous solution
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844