Aluminium-Reagenz-Set für Al-Bestimmung durch photometrisches ECR-Verfahren
Lieferant: Hach
2443400
HACH2443400EA
244
EUR
HACH2443400
Aluminium-Reagenz-Set für Al-Bestimmung durch photometrisches ECR-Verfahren
Umwelt-Prüfkits
Set für die Bestimmung von Aluminium durch das ECR-Verfahren (Eriochromcyanin R) mit einer Probengröße von 50 ml.
Lieferumfang: Set enthält Pulverkissen mit ECR-Reagenz, Pulverkissen mit Hexamethylentetramin-Pufferreagenz und ECR-Lösung mit Maskierungsreagenz für rund 100 Tests.