Thymolblau -Lösung in 2-Propanol/ Wasser (2:3) Indikator
Lieferant: Hach
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxobenzo[c]oxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol, Thymolsulfonphthalein
25732
HACH25732EA
27.9
EUR
HACH25732
Thymolblau -Lösung in 2-Propanol/ Wasser (2:3) Indikator
Thymolblau
Solution for colorimetric pH determination of pH range: 7,8 - 10,0.
Formel:
C₂₇H₃₀O₅S Molecular Weight: 466.6 g/mol Schmelzpunkt: 221 |
MDL:
MFCD00005869 CAS-Nummer: 76-61-9 UN: 1219 ADR: 3 II Merck Index: 12,09541 |