Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Hach

Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit

2700832
HACH2700832EA 24.5 EUR
HACH2700832
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR