Kaliumiodid-Lösung 30 g/L
Lieferant: Hach
34332
HACH34332EA 22.2 EUR
HACH34332
Kaliumiodid-Lösung 30 g/L
Kaliumiodid
Reagent for use in iodometric titrations.
Method: 8210
Formel: Kl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0