N,N-Diethyl-p-phenylenediamin oxalat analytisches Reagens
Lieferant: Hach
Synonyme:
Bis(N,N-diethylbenzene-p-diamine) oxalate, DPD oxalate
608424
HACH608424EA
153
EUR
HACH608424
N,N-Diethyl-p-phenylenediamin oxalat analytisches Reagens
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate
Formel:
C₁₀H₁₆N₂·0.5 C₂H₂O₄ Molecular Weight: 209,27 g/mol |
MDL:
MFCD00070242 CAS-Nummer: 62637-92-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 65 - 95% |