1,5-Diphenylcarbazon
Lieferant: Hach
Synonyme: sym-Diphenylcarbazone, Phenylazoameisensäure-2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
96799
HACH96799EA 39.5 EUR
HACH96799
1,5-Diphenylcarbazon
1,5-Diphenylcarbazon
Formel: C₁₃H₁₂N₄O
Molecular Weight: 240.26 g/mol
Siedepunkt: 440
Schmelzpunkt: 157
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003024
CAS-Nummer: 538-62-5
EINECS: 208-698-0
Merck Index: 12,03380