Multiparameter-Messgeräte, Tischmodelle, HQd (HQ430d / HQ440d)
Lieferant: Hach
HQ430D9800002 HQ430D9800012 HQ440D9800002 HQ440D9800012
HACHHQ430D9800002EA 1636 EUR
HACHHQ430D9800002 665-0381 HACHHQ440D9800002 665-0382
Multiparameter-Messgeräte, Tischmodelle, HQd (HQ430d / HQ440d)
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese modernen Labormessgeräte mit einem oder zwei Eingangskanälen eignen sich ideal für die Prüfung kritischer Wasserqualitätsparameter.
  • Ein oder zwei Eingangskanäle für pH, ORP, mV, Temperatur, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, DO und ISE: Für die Verwendung mit allen IntelliCAL™ Elektroden
  • Einfache Benutzeroberfläche, die sich ohne Handbücher und Schulung bedienen lässt
  • Geführte Kalibrier- und Prüfstandardroutinen reduzieren Kalibrierungsfehler
  • Interne USB-Anschlüsse vereinfachen die Datenübertragung und Softwareaktualisierungen sowie den Anschluss an Peripheriegeräte und an PC-Drucker und -Tastaturen
  • Vollständig GLP-konforme Kommunikation und Dokumentation
  • Ultra-helles Display und große Schriftgröße für leicht ablesbare Ergebnisse
Die Messgeräte erlauben den Anschluss intelligenter Elektroden (IntelliCAL™), die automatisch die Testparameter, den Kalibrierverlauf und die Methodeneinstellungen erkennen, um Fehler und Vorbereitungszeit zu minimieren. Sie sind für den jahrelangen, kontinuierlichen Einsatz im Labor konzipiert.
Bestellinformation: Lieferung mit vier Batterien, Universalnetzteil, USB-Kabel und Elektrodenhalter. IntelliCAL™ Elektroden müssen separat bestellt werden.