Testkits, photometrisch, CSB, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach
LCK214
HACHLCK214EA
127
EUR
HACHLCK214
Testkits, photometrisch, CSB, LCK, Küvettentest
Umwelt-Prüfkits
Küvetten-Tests für Wassertest-Anwendungen.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender, dank des geschlossenen Systems und der geringen Menge an Reagenzien
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests und Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagerbedingungen: 15 bis 25 °C (lichtgeschützt lagern)
Standards: ISO 6060-1989, DIN 38409-H41
Zubehörinformationen: Küvettentests sind die offiziell zugelassene Lösung für viele gesetzlich vorgeschriebene Limits und bieten Ihnen mit Hilfe von Addista-Standard- und Ringversuchslösungen die von Ihnen benötigte Garantie.