Test kit, photometrisch, Nickelbäder, saure, LCK-Küvetten-Test
Lieferant: Hach
LCK237
HACHLCK237EA
124
EUR
HACHLCK237
Test kit, photometrisch, Nickelbäder, saure, LCK-Küvetten-Test
Umwelt-Prüfkits
Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Haltbarkeit: 12 Monate ab Produktionsdatum
Lagertemperatur: 15 - 25 °C