Test kit, photometrisch, Chrom, LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK313
HACHLCK313EA
140
EUR
HACHLCK313
Test kit, photometrisch, Chrom, LCK-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
vordosierten Reagenzien für Maximale sicherheit.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Standards: EN ISO 11083, DIN 38405-D24