Test kits, photometrisch, Sulfid, LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK653
HACHLCK653EA 141 EUR
HACHLCK653
Test kits, photometrisch, Sulfid, LCK-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Vordosierten Reagenzien für maximale sicherheit.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 15 - 25 °C
Standards: ISO 10530-1991, DIN 38405-D26