Schubladenregal 224S4 WE, 2 OH Korpus: Buche / Front: Buche 40 x 42 x 74,8 cm (BxTxH) 4 x Schubkästen innen : 32,7x35,6x13 cm nicht abschließbar Wellengriff WE, Metall 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar 0-10mm verleimt, 8 mm Sichtrückwand 1 * 1 ST
Lieferant: HAMMERBACHER