Schubladenregal 234S6 NU, 3 OH Korpus: Buche / Front: silber 40 x 42 x 110 cm (BxTxH) 6 x Schubkästen innen : 32,7x35,6x13 cm nicht abschließbar Nutgriff NU, Metall 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar 0-10mm verleimt, 8 mm Sichtrückwand 1 * 1 ST
Lieferant: HAMMERBACHER