Regal/Türen 268T6, 6 OH Korpus: weiß / Front: weiß 80 x 42 x 215,6 cm (BxTxH) Drehtüre 6 OH, Öffnungswinkel 125° abschließbar, 3 -Punktverriegelung Drehknauf SG, Metall 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar 0-10mm verleimt, 8 mm Sichtrückwand 1 * 1 ST
Lieferant: HAMMERBACHER