Stahlsockel 120 cm, Alugrau Farbe: graualuminium 119,8 x 36,5 x 6,8 cm (BxTxH) Rücksprung zur Korpusvorderkante = 1 cm Rücksprun g zur Korpushinterkante = 2 cm Stahlsockel pulverbeschichtet in RAL 9006 Höhenjustierung: 0-20mm 1 * 1 ST
Lieferant: HAMMERBACHER