Stahlsockel 40cm Farbe: graualuminium 39,8 x 36,5 x 6,8 cm (BxTxH) Rücksprung zur Korpusvorderkante = 1 cm Rücksprung zur Korpus hinterkante = 2 cm Stahlsockel pulverbeschichtet in RAL 9006 Höhenjustierung: 0-20mm 1 * 1 ST
Lieferant: HAMMERBACHER