Chirurgische Masken, Foliodress® mask Comfort Senso
Lieferant: HARTMANN PAUL
9921381
HART9921381EA 23.9 EUR
HART9921381
Chirurgische Masken, Foliodress® mask Comfort Senso
Masken OP-Masken
Komfortable chirurgische Gesichtsmasken aus einer speziellen Kombination von extraweichen, leichten und hypoallergen Vliesstoffen.
  • Für Träger mit empfindlicher Haut
  • Integrierter Filter für eine hohe Bakterienfiltrationseffizienz und geringen Atemwiderstand
  • Lange, eingearbeitete Nasenbügel
  • Mit ultraschallverschweißten Bändern
  • Frei von Naturkautschuk-Latex und Duftstoffen, langlebig
Geeignen für den Einsatz in allen chirurgischen Bereichen, wie in Infektionsabteilungen, auf Intensivstationen und im Kreißsaal – insbesondere auf Früh- und Neugeborenenstationen.
Standards: EN 14683 Typ II