Chirurgische Masken, Foliodress® mask Protect Senso
Lieferant: HARTMANN PAUL
9925351
HART9925351EA 12.9 EUR
HART9925351
Chirurgische Masken, Foliodress® mask Protect Senso
Masken OP-Masken
Komfortable chirurgische Gesichtsmasken aus einer speziellen Kombination von besonders weichen, leichten und hypoallergen Vliesstoffen.
  • Für Träger mit empfindlicher Haut
  • Integrierter Filter für eine hohe Bakterienfiltrationseffizienz und geringen Atemwiderstand
  • Lange, eingearbeitete Nasenbügel
  • Mit ultraschallverschweißten Bändern
  • Frei von Naturkautschuk-Latex und Duftstoffen, langlebig
Geeignen für den Einsatz in allen chirurgischen Bereichen, wie in Infektionsabteilungen, auf Intensivstationen und im Kreißsaal – insbesondere auf Früh- und Neugeborenenstationen. Ideal für die ambulante Verwendung und für Notfälle
Standards: EN 14683 Typ II