VWR® Sample Splitters
Lieferant: NEXOPART
HAVE205322280EA 673.58 EUR
HAVE205322280 HAVE205322273 HAVE205322297 HAVE205322303 HAVE205322310 HAVE205322327 HAVE205322334 HAVE205322341
VWR® Sample Splitters
Probenteiler
Zur Aufteilung von Siebmaterial in repräsentative Siebproben.
Typ RT 6,3 und 12,5: Bestehend aus 1 Gestell aus lackiertem Stahlblech (300×250×270 mm), 1 Probenteiler aus Edelstahl und 3 Auffangschalen aus Blech (1,75 Liter) oder beschichtetem Kunststoff (2 Liter).
Typ RT 25, RT37,5, RT 50 und RT 75: Bestehend aus 1 Gestell (620×260×420 mm), 1 Probenteiler und 3 Auffangschalen (8 l) mit Haltegriffen, alle Teile aus verzinktem Stahl.
Consists of 1 rack 620×260×420 mm, 1 divider and 3 receivers with grab handles (8 litres), all of galvanised steel