VWR® EML Digital Plus Test Sieve Shakers
Lieferant: NEXOPART
510-0957EA 3508.44 EUR
510-0957 510-0954 510-0963 510-0960 510-0959 510-0965 510-0962 510-1291 510-1297 510-1300 510-1289 510-1298 510-1295 510-1294 510-1292 HAVE205322730 HAVE205322747 HAVE205322754 HAVE205322860 HAVE205322877 HAVE205322884 HAVE205322891
VWR® EML Digital Plus Test Sieve Shakers
Schüttler Siebmaschinen
Diese Modelle elektromagnetisch betriebener Siebmaschinen sind für die Siebanalyse mit optimaler, dreidimensionaler Siebbewegung ausgelegt. Sie verfügen über eine selbsttätige Amplitudenregelung mit permanenter Beschleunigungsmessung des gesamten Siebturmes, die die Eigenschwingungen der Siebmaschinen und des Untergrundes komplett ausgleicht. Unabhängig von Aufgabemenge und Aufstellungsort wird dadurch eine gleich bleibende Amplitude garantiert.
  • Speicher für 10 Sieb-Parametersätze
  • Timerfunktion: 0 - 99 Minuten oder Dauerbetrieb
  • Schüttelvorgang im Intervall- oder Dauerbetrieb
  • Digitale Funktionsanzeige
  • 3000 Impulse pro Minute (50 Hertz)
  • Geräuschemission: ≤70 dB(A) für EML 315 Digital Plus, 73 dB(A) für EML 450 Digital Plus
  • Maximale Beladung: 21 kg für EML 315 (6 kg gesiebtes Material), 42 kg für EML 450 (15 kg gesiebtes Material)
Die Modelle EML 315 und 450 für Trocken- und Nasssiebung verfügen über ein separates Bediengerät.
Optionales Schnellspannsystem HAVER 'TwinNut':
Die 'TwinNut'-Klemmen für leichte Befestigung und Entfernung der Abdeckung dienen als Alternative zu den herkömmlichen 'Classic'-Rändelmuttern. Die Führungsstangen des 'Classic'-Systems können auch beim HAVER 'TwinNut'-System verwendet werden.
Lieferumfang: Standardmäßig im Lieferumfang jedes Schüttlers enthalten: Spannsystem 'Classic' oder 'TwinNut' mit zwei Führungsstangen (660 mm für EML 200 und EML 315, 850 oder 1000 mm für EML 450 mm) und zwei Rändelmuttern mit Griffstangen, Abdeckung mit Schauglas und Wasserzerstäuber für Nasssiebungsmodelle. Siebe und Auffangböden bitte separat bestellen. IQ-OQ Dokumentation auf Anfrage.