VWR® EML Digital Plus Test Sieve Shakers
Lieferant: NEXOPART
510-0957EA 3508.44 EUR
510-0957 510-0954 510-0963 510-0960 510-0959 510-0965 510-0962 510-1291 510-1297 510-1300 510-1289 510-1298 510-1295 510-1294 510-1292 HAVE205322730 HAVE205322747 HAVE205322754 HAVE205322860 HAVE205322877 HAVE205322884 HAVE205322891
VWR® EML Digital Plus Test Sieve Shakers
Schüttler Siebmaschinen
Diese Modelle elektromagnetisch betriebener Siebmaschinen sind für die Siebanalyse mit optimaler, dreidimensionaler Siebbewegung ausgelegt. Sie verfügen über eine selbsttätige Amplitudenregelung mit permanenter Beschleunigungsmessung des gesamten Siebturmes, die die Eigenschwingungen der Siebmaschinen und des Untergrundes komplett ausgleicht. Unabhängig von Aufgabemenge und Aufstellungsort wird dadurch eine gleich bleibende Amplitude garantiert.
  • Speicher für 10 Sieb-Parametersätze
  • Timerfunktion: 0 - 99 Minuten oder Dauerbetrieb
  • Schüttelvorgang im
More Product Information