Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41940060
HECH41940060EA 40.2 EUR
HECH41940060
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Kolben Erlenmeyerkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld.