Magnetic hotplate stirrer, Mini
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42073004
HECH42073004EA 491 EUR
HECH42073004
Magnetic hotplate stirrer, Mini
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
This magnetic stirrer with heating plate is made of anodised aluminium.
  • Low energy consumption
Lieferumfang: Supplied with 1,5 m cable and safety plug.