Messbecher, mit Henkel
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42281066
HECH42281066EA 40.3 EUR
HECH42281066
Messbecher, mit Henkel
Becher
Glas, mit Ausguss und Graduierung.
  • Inhalt: ungefähr 1 Liter
  • Außen-Ø: ca. 90 mm
Ideal für allgemeine Laboranwendung.