Sprühflaschen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
49119010
HECH49119010EA 9.6 EUR
HECH49119010
Sprühflaschen
Flaschen Sprühflaschen
PE-Sprühflaschen mit einstellbarem Sprühstrahl.
  • Durchscheinend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit