Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core Magnetrührer
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
506-11100-00 506-12100-00
HEID506-11100-00EA 835 EUR
HEID506-11100-00 HEID506-12100-00
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core Magnetrührer
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Nach dem Motto "einfach rühren und heizen" wurde unser Einstiegsmodell der Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core mit zwei Drehknöpfen konstruiert, um den direkten Zugriff auf die beiden Hauptfunktionen zu ermöglichen. Das Einstellen der Drehzahl und der Temperatur erfolgt anhand einer Skala. Die maximalen Werte sind 1.400 U/min und 300 °C.
  • Patentierte Kera-Disk® Aufstellfläche aus eloxiertem Aluminium
  • Chemikalienbeständig
  • Kratzfest
  • Hat einen Durchmesser von 145 mm
Dieser Magnetrührer ist sehr einfach zu bedienen und mit den wichtigsten Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Der große Sicherheitsabstand zwischen Heizplatte und Bedienpanel, sowie die optische Restwärmewarnung bei Temperaturen >50 °C schützen vor Verbrennungen.
Die Heizfunktion kann separat aktiviert werden und wird durch Leuchten des LED Knopfs angezeigt.
Mit dieser einzigartigen Größe eignet sie sich für den Einsatz mit vielen Zubehörteilen und Proben und spart gleichzeitig Arbeitsfläche. Das verwendete Material ermöglicht außerdem schnellste Aufheizzeiten.