Magnetrührer, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
506-41151-00 506-42100-00 506-41158-00 506-41150-00
HEID506-41151-00EA 2019 EUR
HEID506-41151-00 HEID506-42100-00 HEID506-41158-00 HEID506-41150-00
Magnetrührer, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate
Rührer Magnetrührer
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate ist mit zahlreichen Schnittstellen für automatisierte Laborprozesse ausgestattet. Die RS232- und USB-B-Anschlüsse ermöglichen eine Steuerung über unsere integrierte Hei-PROCESS-Lösung.
Die USB-A-Schnittstelle an der Vorderseite ermöglicht die Datenaufzeichnung über einen USB-Stick. Für mehr Komfort und Sicherheit können Sie den Magnetrührer über die USB-C-Schnittstelle mit dem elektrischen Heidolph Laborrührer verbinden. Zur Temperaturregelung stehen drei Heizmodi zur Verfügung: FAST für schnelles Aufheizen sowie PRECISE und PRECISE+ für die exakte Regelung Ihrer Zieltemperatur ohne Überschwingen – so werden empfindliche Proben optimal geschützt.
Das Gerät ist mit dem Temperatursensor Pt1000 und dem Doppelsensor Pt1000 kompatibel, wodurch die gleichzeitige Messung in Ihrer Probe und in der Badflüssigkeit ermöglicht wird. Die Möglichkeit Rampen zu programmieren und individuelle Profile zu erstellen, erhöht die Präzision und Reproduzierbarkeit Ihrer Experimente. Für die Rührgeschwindigkeit gibt es eine dreistufige Einstellung (Anlaufverhalten). Um Ihre Probe optimal zu mischen, können Sie die Drehrichtung des Magnetrührstäbchens einstellen und von der automatischen Rührstäbchenerkennung profitieren.
Dieser Magnetrührer bietet alle relevanten Sicherheitsfunktionen. Der große Sicherheitsabstand zwischen Heizplatte und Bedienfeld sowie die optische Restwärmeanzeige bei Temperaturen von >50 °C schützen vor Verbrennungen.